SMB01017
Neriifolin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
PM
534.68
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H46O8/c1-16-24(32)26(35-4)25(33)27(37-16)38-19-7-10-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)8-11-29(3)20(9-12-30(22,29)34)17-13-23(31)36-15-17/h13,16,18-22,24-27,32-34H,5-12,14-15H2,1-4H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1
VPUNMTHWNSJUOG-BAOINKAISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3