SRP0579
Human TDO, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
3-dioxygenase, TDO-2, TDO2, Tryptophan 2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
frozen liquid
PM
49 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TDO2(6999)
Descrizione generale
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1