Documenti
SRP0566
Sigma-Aldrich
TIM-3, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
HAVCR-2 KIM-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Tim
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
20.8 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HAVCR2(84868)
Descrizione generale
Human TIM-3, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR-2, and KIM-3 with a C-terminal FLAG-tag. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 20.8 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1