14-908-M
PI4KIIIα Protein
N-terminal FLAG-tagged, recombinant human PI4KIIIα full length. For use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 233 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
NM_058004.2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Malattie correlate
diabetes; neurodegenerative disorders; autoimmune diseases
Descrizione generale
Applicazioni
Signaling
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Oncology
Diabetes
Neurodegenerative Diseases
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1