Documenti fondamentali
SRP0305
Sigma-Aldrich
HDAC/SIRT Substrate 1, fluorogenic
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
HDAC, histone deacetylase
Scegli un formato
500 NMOL
CHF 315.00
CHF 315.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 NMOL
CHF 315.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 315.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 nmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. Based on residues 379-382 of p53, Arg-His-Lys-Lys, Ac, a site of regulatory acetylation by the p300 and CBP acetyltransferases, lysines 381, 382, 1-3, it is a suitable substrate for HDAC2, HDAC3, and HDAC6 tested so far.
Applicazioni
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Stato fisico
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)