Documenti fondamentali
SRP0303
Sigma-Aldrich
HDAC Class 2a Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
HDAC, histone deacetylase
Scegli un formato
250 NMOL
CHF 269.00
CHF 269.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 NMOL
CHF 269.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 269.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 250 nmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC4, 5, 7 and 9.
Applicazioni
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors of HDAC class2a for drug discovery and HTS applications.
Stato fisico
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)