SRP0306
HDAC Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
HDAC, histone deacetylase
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 250 nmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. It is a suitable substrate for many HDAC′s tested so far, except class 2a HDAC.
Applicazioni
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Stato fisico
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup