SRP0252
ULK Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ATG1, ATG1 autophagy related 1 homolog, Serine/threonine-protein kinase ULK1, UNC-51-like kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Saggio
≥40% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
113 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Produttore/marchio commerciale
Invitrogen
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ULK1(8408)