SRP0164
Histone H4 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HIST2H4A
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
32 kDa
Confezionamento
pkg of 500 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HIST2H4A(8370)
Descrizione generale
Human Histone 4 (GenBank Accession No. NM_003548), (2-58) with N-terminal GST-tag, MW = 32 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.