SRP0177
Histone H3 full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
15.4 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3E(8353)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1