Documenti fondamentali
SRP0147
Sigma-Aldrich
PRMT6 human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Arginine methyltransferase 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HRMT1L6
Scegli un formato
20 μG
CHF 497.00
CHF 497.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 497.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 497.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in FreeStyle 293-F cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
35 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Produttore/marchio commerciale
Invitrogen
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRMT6(55170)
Descrizione generale
Human PRMT6 (GenBank Accession No. NM_018137), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 35 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 100 μg/ml FLAG peptide, 10% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Note legali
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)