Vai a
P8396
Piperacillina
penicillin analog
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 197.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 764.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1160.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N5NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.54
UNSPSC Code:
51282423
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-868-6
Beilstein/REAXYS Number:
5373920
MDL number:
CHF 197.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)c4ccccc4)C(=O)C1=O
InChI
1S/C23H27N5O7S.Na/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
InChI key
WCMIIGXFCMNQDS-IDYPWDAWSA-M
General description
Struttura chimica: β-lattame
Application
La piperacillina è un′ureidopenicillina, un antibiotico semisintetico ad ampio spettro. È un derivato dell′ampicillina. È stata usata in studi di farmacocinetica per ottimizzare la terapia antimicrobica in pazienti con sepsi. È usata per studiare le reazioni di ipersensibilità alla piperacillina e gli organismi multiresistenti.
Biochem/physiol Actions
La piperacillina inibisce l′ultima fase della sintesi della parete cellulare batterica legandosi a determinate proteine leganti la penicillina (PBP), con conseguente lisi cellulare. La lisi cellulare è mediata dagli enzimi autolitici della parete cellulare batterica. La piperacillina può interferire con gli inibitori delle autolisine.
Packaging
1 g, 5 g, 10 g
Other Notes
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere in un luogo asciutto.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP1027P18900001541500
Piperacillina penicillin analog
Sigma-Aldrich
P8396
Piperacillina
vibrant-m
BP1027
Piperacillina
vibrant-m
P1890000
Piperacillina
USP
USP
1541500
Piperacillina
description
penicillin analog
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperacillina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the recommended storage condition of the working solution?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined.