Vai a
SML3102
Ceftaroline fosamil acetate hydrate
≥98% (HPLC), bacterial cell wall synthesis inhibitor, powder
Sinonimo/i:
4-(2-((6R,7R)-2-Carboxy-7-((Z)-2-(ethoxyimino)-2-(5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylthio)thiazol-4-yl)-1-methylpyridinium acetate, hydrate, Ceftaroline fosamil acetate hydrate, PPI 0903 hydrate, PPI-0903 hydrate, PPI0903 hydrate, TAK 599 hydrate, TAK-599 hydrate, TAK599 hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 159.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 581.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22N8O8PS4 · C2H3O2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.74 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 159.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ceftaroline fosamil acetate hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CSC(SC(CS[C@@]3([C@@H]4NC(/C(C5=NSC(NP(O)(O)=O)=N5)=N\OCC)=O)[H])=C(N3C4=O)C(O)=O)=N2.CC([O-])=O
InChI
1S/C22H21N8O8PS4.C2H4O2/c1-3-38-26-13(16-25-21(43-28-16)27-39(35,36)37)17(31)24-14-18(32)30-15(20(33)34)12(9-40-19(14)30)42-22-23-11(8-41-22)10-4-6-29(2)7-5-10;1-2(3)4/h4-8,14,19H,3,9H2,1-2H3,(H4-,24,25,27,28,31,33,34,35,36,37);1H3,(H,3,4)/b26-13-;/t14-,1
InChI key
UGHHNQFYEVOFIV-VRDMTWHKSA-N
Biochem/physiol Actions
Ceftaroline fosamil (PPI-0903, TAK-599) is a N-phosphono type prodrug of ceftaroline (cephalosporin 2a, PPI-0903M, T-91825), a fifth-generation penicillin-binding protein (PBP)-targeting cephalosporin class beta-lactam (β-lactam) antibiotic with broad-spectrum activity against gram-positive bacteria, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and extensively-resistant strains, such as vancomycin-intermediate S. aureus (VISA), heteroresistant VISA (hVISA), and vancomycin-resistant S. aureus (VRSA).
N-phosphono type prodrug of ceftaroline, a fifth-generation PBP-targeting cephalosporin antibiotic against gram-positive bacteria, including MRSA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0056SML0037SML3232
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
90-102% anhydrous basis (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to pale yellow
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)