Documenti fondamentali
Z375357
Sigma-Aldrich
Bright-Line Hemacytometer replacement cover slip
replacement cover slip for the Bright-Line Hemacytometer: Z359629
Sinonimo/i:
Microscope Cover Glass
Scegli un formato
1 EA
CHF 28.80
CHF 28.80
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 28.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
CHF 28.80
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
This is the replacement cover slip for the Bright-Line Hemacytometer, Prod. No. Z359629
This product consists of a single cover slip. The microscope slide cover slips are polished soda lime glass, they are rectangular in shape and measure: 20 mm x 26 mm x 0.5 mm thick.
Note legali
Bright-Line is a trademark of Cambridge Instruments, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Saggi basati su cellule per valutare la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e la citotossicità nel campo della ricerca oncologica, neuroscientifica e delle cellule staminali.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.