Documenti fondamentali
SML3761
Sigma-Aldrich
BRD7586
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-N-[4-(4-pyridinyl)-2-thiazolyl]propanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14ClN3O3S2
Peso molecolare:
407.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(CCC(=O)Nc2[s]cc(n2)c3ccncc3)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C17H14ClN3O3S2/c18-13-1-3-14(4-2-13)26(23,24)10-7-16(22)21-17-20-15(11-25-17)12-5-8-19-9-6-12/h1-6,8-9,11H,7,10H2,(H,20,21,22)
MLSIIIMAQNQEOV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
BRD7586 is a cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent. BRD7586is a potent and selective inhibitor of SpCas9. It potently inhibits SpCas9 in both HEK293T and U2OS.eGFP.PEST cells without altering its expression, or induction of cytotoxicity. BRD7586 enhanced the specificity of SpCas9. BRD7586 inhibits genome editing at diverse endogenous loci. It is twofold more potent than BRD0539.
Cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent; potent and selective inhibitor of SpCas9
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A general approach to identify cell-permeable and synthetic anti-CRISPR small molecules
Nature Cell Biology, 24(12), 1766-1775 (2022)