Vai a
SCC065
Linea cellulare di muscolo cardiaco HL-1
Mouse
Sinonimo/i:
HL-1 Cardiomyocyte Cell Line, HL-1 Atrial Muscle Cell Line
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Linea cellulare di muscolo cardiaco HL-1, HL-1 Cardiac Muscle Cell Line has been extensively characterized and is a valuable model system to address questions of cardiac biology at the cellular & molecular levels.
biological source
mouse
Quality Segment
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
General description
La linea cellulare di muscolo cardiaco HL-1 è una linea cellulare immortalizzata di cardiomiociti murini in grado di continuare a dividersi e di contrarsi spontaneamente pur mantenendo un fenotipo cardiaco differenziato. Le colture di HL-1 possono essere suddivise (tramite i cosiddetti “passaggi”) in maniera seriale senza perdere il loro fenotipo di miociti cardiaci differenziati, e ciò vale per le proprietà morfologiche, biochimiche ed elettrofisiologiche. Le cellule HL-1 sono state usate per studiare il normale funzionamento dei cardiomiociti per quanto concerne la regolazione dei processi di trasduzione del segnale, conduzione elettrica, metabolismo e trascrizione e anche per la valutazione di condizioni patologiche come ipossia, iperglicemia-iperinsulinemia, apoptosi e riperfusione post-ischemica.
La linea HL-1 è stata derivata da un tumore sottocutaneo (AT-1) escisso da un topo C57BL/6J adulto di sesso femminile. La linea progenitrice AT-1 è stata originariamente derivata da un tumore atriale cresciuto in un topo transgenico in cui l′espressione dell′antigene T grande di SV40 da parte dei cardiomiociti atriali era sotto il controllo del promotore del fattore natriuretico atriale (ANF).
Application
Categoria di ricerca
Cuore
Malattie cardiovascolari
Tossicità
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Biochem/physiol Actions
Cardiomiociti
Preparation Note
La linea cellulare HL-1 di muscolo cardiaco va conservata in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento, le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Analysis Note
• Ogni microprovetta contiene ≥ 1X106 cellule vitali.
• Le cellule sono risultate negative per le malattie infettive valutate mediante il pannello di PCR Mouse Essential CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• Saggio funzionale: saggio basato sul colorante fluorescente Fluo-8 sensibile al calcio per rilevare variazioni del calcio intracellulare
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM). Nella UE, gli OGM sono regolamentati dalle direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle leggi che le recepiscono a livello degli stati membri. Nel rispetto delle suddette norme, {HCompany} è tenuta a richiedere alcune informazioni riguardo a chi ordina i prodotti OGM e agli impianti in cui verranno utilizzati. Clicca qui per la Dichiarazione d′uso da compilare a cura dell′utilizzatore finale.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCC116SCC109SCC067
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, Are these HL1 cells the type that do not beat in culture? Please answer, yes or no.
    1 answer
    1. Spontaneous contraction, such as beating, of HL-1 cells may not be observable by bright-field microscopic inspection due to its subtlety. The beating phenotype can be observed using a fluorescent calcium flux dye, Fluo-8®.
      Helpful?
  2. Hello, Are these HL1 cells the type that do not beat in culture?
    1 answer
    1. HL-1 Cardiac Muscle Cell Line is an immortalized mouse cardiomyocyte cell line able to continuously divide and spontaneously contract while maintaining a differentiated cardiac phenotype. HL-1 can be serially passaged without losing its differentiated cardiac myocyte phenotype, including morphological, biochemical, and electrophysiological properties. HL-1 cells have been used to study normal cardiomyocyte function with regard to signaling, electrical, metabolic, and transcriptional regulation as well as to address pathological conditions such as hypoxia, hyperglycemia-hyperinsulinemia, apoptosis, and ischemia-reperfusion.
      The HL-1 line was derived from AT-1 subcutaneous tumor excised from an adult female C57BL/6J mouse. The parental AT-1 line was originally derived from an atrial tumor growing in a transgenic mouse in which expression of the SV40 large T-antigen was targeted to atrial cardiomyocytes via the atrial natriuretic factor (ANF) promoter.