Vai a
SML3675
GSK1904529A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
GSK 1904529, GSK 1904529A, GSK 4529, GSK-1904529, GSK-1904529A, GSK-4529, GSK1904529, GSK4529, N-(2,6-Difluorophenyl)-5-[3-[2-[[5-ethyl-2-(methyloxy)-4-[4-[4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl]-1-piperidinyl]phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]-2-(methyloxy)benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H47F2N9O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
851.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)c3nc4[n](c3c5nc(ncc5)Nc6c(cc(c(c6)CC)N7CCC(CC7)N8CCN(CC8)[S](=O)(=O)C)OC)cccc4)OC
InChI key
MOSKATHMXWSZTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK1904529A is an orally active, potent and selective insulin-like growth factor-1 receptor and insulin receptor inhibitor (IGF-1R/IR IC50 = 27/25 nM; IC50 ≥3.2 μM/35 other kinases) that blocks cellular receptor autophosphorylation and downstream signaling. GSK1904529A inhibits IGF-1R-dependent proliferation in cancer cultures (IC50 in nM = 81-165/multiple myeloma, 35-62/Ewing′s sarcoma, 43/Askin’s tumor SK-N-MC, 104-124/colon cancer, 137-189/breast cancer) and suppresses the growth of human tumor xenografts in mice in vivo (30 mg/kg via qd. or bid. po.; HT29, BxPC3, COLO 205, NIH-3T3-LISN).
Orally active, potent and selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) & insulin receptor (InsR, IR) inhibitor in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3161
GSK1904529A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3675
GSK1904529A
GSK2126458 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3161
GSK2126458
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)