SML3662
Etrasimod arginine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
APD 334 L-Arginine, L-Arginine mono[(3R)-7-[[4-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopent[b]indol-3-yl]acetate, L-Arginine salt of (R)-2-(7-(4-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)benzyloxy)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl)acetic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O.O=C(O)C[C@H]1CCC2=C1NC3=C2C=C(OCC4=CC=C(C5CCCC5)C(C(F)(F)F)=C4)C=C3
InChI
GVPVVOSNDUAUKM-BPGOJFKZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)