SML3654
Lockdown
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propane, 4,4′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-benzenedicarboxylic acid], BTB 13888
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C1=CC=C(OC2=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)C(C=C3)=CC=C3OC4=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H24O10/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)40-21-11-13-23(27(32)33)25(15-21)29(36)37)18-5-9-20(10-6-18)41-22-12-14-24(28(34)35)26(16-22)30(38)39/h3-16H,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
KJLPSBMDOIVXSN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)