Documenti fondamentali
A9810
Sigma-Aldrich
Frammento 1-42 della proteina β amiloide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C203H311N55O60S
Numero CAS:
Peso molecolare:
4514.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(
InChI
1S/C203H311N55O60S/c1-28-106(20)164(195(310)220-91-149(267)228-130(71-98(4)5)181(296)238-129(66-70-319-27)179(294)251-158(100(8)9)193(308)218-87-146(264)215-88-151(269)250-160(102(12)13)198(313)255-163(105(18)19)199(314)258-165(107(21)29-2)200(315)227-112
DZHSAHHDTRWUTF-SIQRNXPUSA-N
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala
Descrizione generale
La proteina β amiloide si produce dalla proteina APP che è il precursore della β amiloide. È costituita da due varianti C terminali, come la Aβ 1-42 a coda lunga e la Aβ 1-40 a coda breve. La APP si trova sul cromosoma umano 21q21.3.
Applicazioni
Il frammento 1-42 della proteina β amiloide è stato usato:
  • per la preparazione dell′oligomero Aβ 1-42
  • per l′analisi western blot
  • per il test di interferenza del saggio di riduzione immunomagnetica (IMR) di Aβ42 plasmatico
  • per studiare gli effetti del resveratrolo sulla compromissione dell′apprendimento spaziale, della memoria e della plasticità sinaptica indotti da Aβ 1-42
  • per esaminare l′effetto di Aβ nella coltura di cellule epiteliali
Azioni biochim/fisiol
Il frammento 1-42 della proteina β amiloide (Aβ 1-42) ha proprietà antiossidanti e neuroprotettive. L′accumulo di proteina β amiloide si associa alla malattia di Alzheimer (AD) e alla sindrome di Down.′ Aβ 1-42 regola il trasporto del colesterolo e può agire come fattore di trascrizione. Può possedere proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.
Il frammento predominante della proteina β amiloide individuato nel cervello di pazienti con malattia di Alzheimer e sindrome di Down.′′
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Function of beta-amyloid in cholesterol transport: a lead to neurotoxicity
Yao ZX and Papadopoulos V
Faseb Journal, 16(12), 1677-1679 (2002)
Kyunghee Byun et al.
PloS one, 7(5), e37917-e37917 (2012-06-05)
Advanced glycation end products (AGEs) have long been considered as potent molecules promoting neuronal cell death and contributing to neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease (AD). In this study, we demonstrate that AGE-albumin, the most abundant AGE product in human
Resveratrol ameliorates spatial learning memory impairment induced by Abeta1-42 in rats
Wang R, et al.
Neuroscience, 344, 39-47 (2017)
Plasma Amyloid-beta(Abeta 42) Correlates with Cerebrospinal Fluid Abeta 42 in Alzheimer?s Disease
Teunissen CE, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 1-7 (2018)
The role of Abeta circRNA in Alzheimer? s disease: alternative mechanism of Abeta biogenesis from Abeta circRNA translation
Mo D, et al.
bioRxiv, 260968-260968 (2018)