SML3547
8RK59
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Xyano-N-(5-(2-(4-(4-(5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)butyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)acetyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, Faint orange to red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN4N=NC(CCCCC(C5=C(C)C=C(C)N5[B-]6(F)F)=C7[N+]6=C(C)C=C7C)=C4)=O)CC3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)