Documenti fondamentali
SML3473
Sigma-Aldrich
144DG11
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]-2-oxo-4-pyridinecarboxamide, 2-Hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-((3-methylthiophen-2-yl)methyl)isonicotinamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.41
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder or solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
applicazioni
research use
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=NC(C)=CC(C(N(CCOC)CC2=C(C)C=CS2)=O)=C1
InChI
BBEZNLRXWCUHAJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
144DG11 is a polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 and increases autophagic flux in adult polyglucosan body disease (APBD) primary fibroblasts (50 μM for 24 hrs), resulting in an enhanced glycophagy, respiratory and glycolytic ATP production. 144DG11 prolongs survival and improves motor parameters of Gbe(ys/ys) mice in vivo (250 mg/150 μL/kg 2x per wk via i.v. for 1 month, then s.c.), a murine APBD model, by reducing PG and glycogen levels in brain, liver, heart, and peripheral nerve with good pharmacokinetic properties and no adverse effects to the animals.
Polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 in cultures and in vivo.
Esclusione di responsabilità
For research use only
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)