Documenti fondamentali
SML3411
Sigma-Aldrich
LY2828360
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-9H-purine, LY 2828360
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27ClN6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)c2[n](c4nc(nc(c4n2)N5CCN(CC5)C)C)C3CCOCC3
InChI
1S/C22H27ClN6O/c1-15-24-21(28-11-9-27(2)10-12-28)19-22(25-15)29(16-7-13-30-14-8-16)20(26-19)17-5-3-4-6-18(17)23/h3-6,16H,7-14H2,1-2H3
UCMNDPDJRSEZPL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
LY2828360 is a potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist that inhibits cAMP accumulation and activates ERK1/2 signaling while failing to recruit arrestin. LY2828360 suppress chemotherapy-induced neuropathic pain created by paclitaxel without producing tolerance in mice.
Potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)