Vai a
SML3192
GLX481304
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-N-(3,4-Dimethylphenyl)-6-[[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, N-(3,4-Dimethylphenyl)-6-[[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, N2-(3,4-Dimethylphenyl)-6-[[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, [4-Amino-6-[4-(3-methoxy-phenyl)-piperazin-1-ylmethyl]-1H-[1,3,5]triazin-2-ylidene]-(3,4-dimethyl-phenyl)-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 98.60
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 317.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29N7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.52
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 98.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
GLX481304 is a cell-permeable, noncytotoxic triazine-diamino compound that acts a potent, dual NOX2 and NOX4 isoform-selective inhibitor (IC50 ~ 1.25 μM) over NOX1. Does neither function as an antioxidant nor as a scavenger of reactive oxygen species (ROS). GLX481304 is shown to dose-dependently reduce ROS levels in hypoxia challenged mouse cardiomyocytes and improve contractile function in whole heart.
cell-permeable, noncytotoxic triazine-diamino compound that acts a potent, dual NOX2 and NOX4 isoform-selective inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3029SML2401SML1334
GLX481304 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3192
GLX481304
HG-9-91-01 >95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3029
HG-9-91-01
WH-4-023 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1334
WH-4-023
description
≥98% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)