Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 139.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 556.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N5 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.20 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Imeglimin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1[C@@H](N=C(N=C1N(C)C)N)C
InChI
1S/C6H13N5.ClH/c1-4-8-5(7)10-6(9-4)11(2)3;/h4H,1-3H3,(H3,7,8,9,10);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
UXHLCYMTNMEXKZ-PGMHMLKASA-N
Biochem/physiol Actions
Glucose-lowering agent that appears to target mitochondrial bioenergetics
Imeglimin is a first-in-class oral glucose-lowering agent whose mechanism of action targets mitochondrial bioenergetics, resulting in increased insulin secretion in response to glucose, improved glucose uptake by skeletal muscle, and suppression of gluconeogenesis. Imeglimin has been shown to decrease reactive oxygen species overproduction and delay mPTP opening, preventing cell death during oxidative stress, protecting beta-cells. In an animal model, it has been shown to reduce metabolic syndrome-related diabetic cardiomyopathy.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 99.0-100.5% dry basis | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility water: soluble | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?