Documenti fondamentali
SML3038
Sigma-Aldrich
JB170
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-((9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-benzo[c]pyrimido[4,5-e]azepin-2-yl)amino)-N-(2-(2-(2-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-methoxybenzamide, Thalidomide-PEG2-Alisertib
Scegli un formato
5 MG
CHF 112.00
25 MG
CHF 452.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 112.00
25 MG
CHF 452.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H44ClFN8O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
963.36
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=C1C(OCC(NCCOCCOCCNC(C4=CC=C(NC5=NC(C(C=CC(Cl)=C6)=C6C(C7=C(OC)C=CC=C7F)=NC8)=C8C=N5)C=C4OC)=O)=O)=CC=C3)=O
InChI
GYKNPXCQINZRLL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
JB170 is a highly specific AURORA-A degrader (PROTAC) comprising aurora kinase inhibitor alisertib connected to the CEREBLON-binding molecule thalidomide. JB170 induces rapid and durable degradation of AURORA-A in cancer cells leading to strong S-phase arrest and apoptosis.
highly specific AURORA-A degrader (PROTAC) that induces rapid and durable degradation of AURORA-A in cancer cells
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bikash Adhikari et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1179-1188 (2020-09-30)
The mitotic kinase AURORA-A is essential for cell cycle progression and is considered a priority cancer target. Although the catalytic activity of AURORA-A is essential for its mitotic function, recent reports indicate an additional non-catalytic function, which is difficult to