SML2939
S2C3 Dibromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CYDE-21 dibromide, N,N′-(Decane-1,10-diyl)bis(9-amino-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinolinium) dibromide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C2C=CC=CC2=[N+](C3=C1CCC3)CCCCCCCCCC[N+]4=C5CCCC5=C(C6=C4C=CC=C6)N
InChI
1S/C34H42N4/c35-33-25-15-7-9-19-29(25)37(31-21-13-17-27(31)33)23-11-5-3-1-2-4-6-12-24-38-30-20-10-8-16-26(30)34(36)28-18-14-22-32(28)38/h7-10,15-16,19-20,35-36H,1-6,11-14,17-18,21-24H2/p+2
MEFIQYBUDHNVHT-UHFFFAOYSA-P
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)