405268
Indomethacin
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Indomethacin, 1-( p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Indomethacin, A non-steroidal anti-inflammatory, cell permeable, antipyretic agent.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (by assay)
Forma fisica
powder
Potenza
740 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Altre note
Weggen, S., et al. 2001. Nature414, 212.
Kalgutkar, A.S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 925.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Stevenson, K.M., and Lumbers, E.R. 1992. J. Dev. Physiol. 17, 257.
Oliw, E. 1980. Prostaglandins19, 271.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3