SML2921
LYN-1604 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(naphthalen-2-ylmethoxy)ethyl)piperazin-1-yl)-2-(diisobutylamino)ethanone hydrochloride, 2-[bis(2-Methylpropyl)amino]-1-[4-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-naphthalenylmethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-ethanone hydrochloride, UA3-02 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)