Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 158.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Apocynin, A cell-permeable, anti-inflammatory phenolic compound that acts as a potent and selective inhibitor of NADPH oxidase.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 741
assay
≥98% (GC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C(=O)C)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
NADPH oxidase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Muijsers, R.B., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 932.
Lapperre, T.S., et al. 1999. FEBS Lett.443, 235.
Supinski, G., et al. 1999, J. Appl. Physiol.87, 776.
van der Goes, A., et al. 1998. J. Neuroimmunol.92, 67.
Hart, B.A., and Simmons, J.M. 1992. Biotechnol. Ther.3, 3.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description A cell-permeable, anti-inflammatory phenolic compound that acts as a potent and selective inhibitor of NADPH oxidase. | description phyproof® Reference Substance | description ≥98%, FG | description 98% |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay 98% |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apocynin
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?