Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H16F4N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
ULK-101, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@H](C1CC1)NC(C2=CC(C3=C4N(N=C3)C=C(C5=CC=C(C=C5)F)C=N4)=CS2)=O
InChI
1S/C22H16F4N4OS/c23-16-5-3-12(4-6-16)15-8-27-20-17(9-28-30(20)10-15)14-7-18(32-11-14)21(31)29-19(13-1-2-13)22(24,25)26/h3-11,13,19H,1-2H2,(H,29,31)/t19-/m0/s1
InChI key
PFZRXJIYAFANHP-IBGZPJMESA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective ULK1 inhibitor that sensitizes cancer cells to nutrient stress by suppressing autophagy induction and autophagic flux.
ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor (ULK1/2 IC50 = 8.3/30 nM) that inhibits ULK1-dependent cellular Beclin 1 phosphorylation (pSer15 IC50 = 390 nM) with greater kinome selectivity (4 off-target hits using a 327-kinase panel) and potency than SBI-0206965 (IC50 = 38 nM/cell-free ULK1 kinase assay, 2.4 μM/cellular Beclion 1 pSer15). ULK-101 sensitizes cells to nutrient stress in U2OS (EC50 = 6.3 μM vs. 22.3 μM with full media) and in KRAS mutant lung cancer cultures (full media/nutrient withdrawal EC50 ratio >5) by suppressing autophagy induction and autophagic flux.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥40% (SDS-PAGE) |
| form powder | form aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥40% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?