Documenti
SML2626
Sigma-Aldrich
PEP87 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Trp-Ser-Tyr-Asn-Ala-Glu-Leu-Leu-Val-Ala-Met-Glu-Asn-Gln-His-Thr-Ile trifluoroacetate salt, WSYNAELLVAMENQHTI trifluoroacetate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C90H135N23O28S · xC2HF3O2
Peso molecolare:
2019.24 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
film
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
PEP87, a highly conserved helical fragment of hemagglutinin HA2 subunit, is an inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin (HA) mediated influenza virus entry. PEP87 binds to the hemagglutinin trimer where it disrupts native tertiary structure and prevents HA function.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3