Documenti
SML1098
Sigma-Aldrich
Vilazodone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]- 2-benzofurancarboxamide hydrochloride, EMD 68843, SB 659746A.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H27N5O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI) that is used clinically as an antidepressant for major depressive disorder.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3