Documenti fondamentali
SML3023
Sigma-Aldrich
NR187
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((4-Chlorobenzyl)(ethyl)amino)-4-(cyclopentylamino)-N-(3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide, NR162 control, NR162 inactive control, NR162 negative control
Scegli un formato
5 MG
CHF 113.00
25 MG
CHF 453.00
CHF 113.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 113.00
25 MG
CHF 453.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H35ClN6O2
Peso molecolare:
499.05
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 113.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
film
Colore
colorless
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK.
NR187 is an inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)