Documenti fondamentali
SML2495
Sigma-Aldrich
MLS1082
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Cyclohexyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
Scegli un formato
5 MG
CHF 91.80
25 MG
CHF 296.00
CHF 91.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 91.80
25 MG
CHF 296.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H23N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.46
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 91.80
Check Cart for Availability
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to gray-brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(N=C(C3CCCCC3)N(C4=CC=CC=C4)C2=O)N(C)C5=CC=CC=C51
Azioni biochim/fisiol
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than MLS6585 (CID 2886111)
MLS1082 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than than MLS6585 (CID 2886111). When given together, they cause an additive potentiation of dopamine potency for both cAMP accumulation and β-arrestin recruitment.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)