SML1798
10-Cl-BBQ
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
10-Chloro-7H-benzo[de]benzo[4,5]imidazo[2,1-a]isoquinolin-7-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(C1=C2C(C=CC=C23)=CC=C1)N4C3=NC5=C4C=C(Cl)C=C5
Azioni biochim/fisiol
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3