SML2377
GSK′962
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[(5R)-4,5-Dihydro-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]-2,2-dimethyl-1-propanone; 2,2-Dimethyl-1-(5(R)-phenyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-propan-1-one, GSK 962, GSK 963 inactive control, GSK 963 negative control, GSK′ 962A, GSK′962A, GSK′963 inactive control, GSK′963 negative control, GSK-962, GSK-962A, GSK962, GSK962A
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(C)(C)C)N1[C@@H](C2=CC=CC=C2)CC=N1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3