SML2219
SGC-AAK1-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(6-(3-(N,N-Diethylsulfamoylamino)phenyl)-1H-indazol-3-yl)cyclopropanecarboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)S(NC1=CC=CC(C2=CC(NN=C3NC(C4CC4)=O)=C3C=C2)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C21H25N5O3S/c1-3-26(4-2)30(28,29)25-17-7-5-6-15(12-17)16-10-11-18-19(13-16)23-24-20(18)22-21(27)14-8-9-14/h5-7,10-14,25H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H2,22,23,24,27)
UCBIQZUJJSVQHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
SGC-AAK1-1N is the negative control for the active probe, SGC-AAK1-1. SGC-AAK1-1N is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-AAK1-1N, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)