SML2343
SGC3027
≥98 mg/mL (HPLC)
Sinonimo/i:
SGC3027, 5′-S-[4-[(N-(3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-cyclohexa-1,4-dienyl)-3-methyl)butyryl)-(N-(4′-chloro-biphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine, N-(4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butyl)-N-((4′-chloro-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)-3-methyl-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)butanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Concentrazione
≥98 mg/mL (HPLC)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C(C(C(C)=C3C)=O)=C(C)C3=O)=O)CCCCSC[C@H]4O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@H](O)[C@@H]4O)=CC=C2
InChI
1S/C41H47ClN6O6S/c1-23-24(2)35(51)32(25(3)34(23)50)41(4,5)18-31(49)47(19-26-9-8-10-28(17-26)27-11-13-29(42)14-12-27)15-6-7-16-55-20-30-36(52)37(53)40(54-30)48-22-46-33-38(43)44-21-45-39(33)48/h8-14,17,21-22,30,36-37,40,52-53H,6-7,15-16,18-20H2,1-5H3,(H2,4
MLJVGAYSVYMPSB-MSUKGTQXSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)