Vai a
SML3065
PFI-6
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-N-(2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)isoxazole-3-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 83.70
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 337.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PFI-6 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of MLLT1/3. PFI-6 binds into the YEATS domain of MLLT1/3.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the IC50 of the selective inhibitor PFI-6 (SML3065-25MG)?
    1 answer
    1. The IC50 of SML3065-25MG is 0.14 µM against MLLT1 and 0.16 µM against MLLT2.