SML1656
CBR-5884
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[(2-Furanylcarbonyl)amino]-3-methyl-4-thiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
paste
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C(OCC)=O)SC(NC(C2=CC=CO2)=O)=C1SC#N
InChI
1S/C14H12N2O4S2/c1-3-19-14(18)11-8(2)10(21-7-15)13(22-11)16-12(17)9-5-4-6-20-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
QBVIRPJBDIZKBC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3