SML2323
GSK1702934A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1-[1-[(5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thien-2-yl)carbonyl]-4-piperidinyl]-2H-benzimidazol-2-one, GSK-2934A
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCN(C(C3=CC(CCCCC4)=C4S3)=O)CC2)C5=CC=CC=C5N1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3