Vai a
SML2278
NDT9513727
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N,N-bis(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-butyl-2,4-diphenyl-1Himidazole-5-methanamine, NDT-9513727
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 372.00
CHF 316.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H35N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
573.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 316.20
Prezzo di listinoCHF 372.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN1C(CN(CC2=CC=C3OCOC3=C2)CC4=CC5=C(C=C4)OCO5)=C(N=C1C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C36H35N3O4/c1-2-3-18-39-30(35(28-10-6-4-7-11-28)37-36(39)29-12-8-5-9-13-29)23-38(21-26-14-16-31-33(19-26)42-24-40-31)22-27-15-17-32-34(20-27)43-25-41-32/h4-17,19-20H,2-3,18,21-25H2,1H3
InChI key
ITACCRHKSPSKKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
C5a receptor inverse agonist
NDT 9513727 is novel potent, selective and orally available C5a receptor inverse agonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2809SML1268SML1833
NDT9513727 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2278
NDT9513727
WNK463 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2809
WNK463
BQU57 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1268
BQU57
ML385 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1833
ML385
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)