Documenti fondamentali
Z690031
Sigma-Aldrich
Aldrich® open support ring
size M
Scegli un formato
1 EA
CHF 55.80
CHF 55.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 55.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 55.80
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum
Misura
M
L × diam.
58 mm × 9 mm , arm
Diam. anello
102 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)