SML2038
RO3280
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(9-Cyclopentyl-7,7-difluoro-6,7,8,9-tetrahydro-5-methyl-6-oxo-5H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-2-yl)amino]-3-methoxy-N-(1-methyl-4-piperidinyl)benzamide, Ro 3280, Ro3280
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1(F)CN(C2CCCC2)C3=NC(NC4=CC=C(C(NC5CCN(C)CC5)=O)C=C4OC)=NC=C3N(C)C1=O
InChI
1S/C27H35F2N7O3/c1-34-12-10-18(11-13-34)31-24(37)17-8-9-20(22(14-17)39-3)32-26-30-15-21-23(33-26)36(19-6-4-5-7-19)16-27(28,29)25(38)35(21)2/h8-9,14-15,18-19H,4-7,10-13,16H2,1-3H3,(H,31,37)(H,30,32,33)
DJNZZLZKAXGMMC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3