Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 406.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCC4=CC5=C(C=CC=C5)O4)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C22H17N3O5/c26-18-9-8-16(20(27)24-18)25-21(28)14-5-3-6-15(19(14)22(25)29)23-11-13-10-12-4-1-2-7-17(12)30-13/h1-7,10,16,23H,8-9,11H2,(H,24,26,27)
InChI key
GRICLJZNEMDVMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description - | description targeting mouse Crbn |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form - | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?