Documenti fondamentali
SML2028
Sigma-Aldrich
GA11
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,6-Diphenylimidazo[1,2-a]pyridine
Scegli un formato
5 MG
CHF 88.40
25 MG
CHF 284.00
CHF 88.40
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 88.40
25 MG
CHF 284.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 88.40
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C12=NC(C3=CC=CC=C3)=CN1C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2
InChI
LETMYYZWCFHZLY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH that inhibits the growth of mesenchymal (MES) glioma spheres. Also GA11 inhibits tumor growth in a murine GSC-derived xenograft model of glioblastoma.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)