Vai a
SML0680
CYM-5541
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CYM5541, ML249, N,N-Dicyclohexyl(5-cyclopropylisoxazol-3-yl)-carboxamide, N,N-Dicyclohexyl-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.44
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 104.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(=O)c1n[o]c(c1)C2CC2
InChI
1S/C19H28N2O2/c22-19(17-13-18(23-20-17)14-11-12-14)21(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h13-16H,1-12H2
InChI key
NDKGACIWVAOUQH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype.
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype. CYM-5541 occupies a different chemical space in the ligand binding pocket of S1P3 than S1P does, a lower hydrophobic region around transmembrane helix TM6. CYM-5541 shows great selectivity and stability with an EC50 of between 72 and 132 nM compared to S1P1 EC50 > 10 μM, S1P2 EC50 > 50 μM, S1P4 EC50 > 50 μM, and S1P5 EC50 > 25 μM and no significant activities for a panel of 55 GPCRs, ion channels, and transporters.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0988SML1979SML2333
CYM-5541 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0680
CYM-5541
CCCI-01 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0988
CCCI-01
FM-381 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1979
FM-381
VU0463271 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2333
VU0463271
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to blue-gray
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)