Vai a
SML1981
NIBR189
≥98% (HPLC), GPR183 antagonist, powder
Sinonimo/i:
(2E)-3-(4-Bromophenyl)-1-(4-(4-methoxybenzoyl)-1-piperazinyl)-2-propen-1-one, (E)-3-(4-Bromophenyl)-1-(4-(4-methoxybenzoyl)piperazin-1-yl)prop-2-en-1-one, NIBR 189
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 98.10
CHF 83.38
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 397.00
CHF 337.45
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21BrN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.38
Prezzo di listinoCHF 98.10Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
NIBR189, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Brc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)N2CCN(CC2)C(=O)c3ccc(cc3)OC
InChI
1S/C21H21BrN2O3/c1-27-19-9-5-17(6-10-19)21(26)24-14-12-23(13-15-24)20(25)11-4-16-2-7-18(22)8-3-16/h2-11H,12-15H2,1H3/b11-4+
InChI key
OFHXXBRBGWUOHR-NYYWCZLTSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity, potent and selective EBI2 (GPR183) antagonist with good pharmacokinetic properties and oral availability in mice in vivo.
NBIR189 is a high-affinity, potent and selective EBI2 (GPR183) antagonist (IC50 = 16 nM against 10 nM 7α,25-OHC for binding human EBI2) that inhibits 7α,25-OHC-induced GTPγS binding (IC50 = 8.5 and 7.0 nM, respectively, against 0.33 and 0.1 nM OHC; human EBI2-expressing CHO membrane), calcium mobilization (IC50 = 11 and 15 nM using human or mouse EBI2-transfected cells, respectively), and chemotaxis (IC50 = 0.3 nM against 20 nM OHC-induced U937 migration). NBIR189 displays no inhibitory potency against 5HT2A, muscarinic acetylcholine receptor M2, adrenoreceptor α1A, nor significant affintiy toward 18 other GPCRs/transporters/enzymes, and exhibits good pharmacokinetic properties and oral availability in mice (AUC = 3608 nmol h/L, Cmax = 835 nM, tmax = 1 h, F = 49%; 3 mg/kg p.o.). A useful tool for probing EBI2-mediated physiological functions and autoimmune disorders.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1601SML2256SML1405
NIBR189 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1981
NIBR189
NSC59984 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1601
NSC59984
D3-βArr ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2256
D3-βArr
MS37452 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1405
MS37452
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to brown
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aurélie S Clottu et al.
Cell reports, 18(1), 213-224 (2017-01-05)
The interaction between oxysterols and the G protein-coupled receptor Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2) fine-tunes immune cell migration, a mechanism efficiently targeted by several disease-modifying treatments developed to treat multiple sclerosis (MS), such as natalizumab. We previously showed that memory
Florian Wanke et al.
Cell reports, 18(5), 1270-1284 (2017-02-02)
Arrival of encephalitogenic T cells at inflammatory foci represents a critical step in development of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), the animal model for multiple sclerosis. EBI2 and its ligand, 7α,25-OHC, direct immune cell localization in secondary lymphoid organs. CH25H and CYP7B1
Inga Preuss et al.
Biochemical and biophysical research communications, 446(3), 663-668 (2014-02-01)
Oxysterols such as 7 alpha, 25-dihydroxycholesterol (7α,25-OHC) are natural ligands for the Epstein-Barr virus (EBV)-induced gene 2 (EBI2, aka GPR183), a G protein-coupled receptor (GPCR) highly expressed in immune cells and required for adaptive immune responses. Activation of EBI2 by
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML1981-5MG04061835302758
SML1981-25MG04061835302741