SML1909
RS 23597-190
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Piperidin-1-yl)propyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate hydrochloride, RS 23597, RS-23,597-190, RS-23597, RS-23597-190, RS23597, RS23597-190
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H23ClN2O3.ClH/c1-21-15-11-14(18)13(17)10-12(15)16(20)22-9-5-8-19-6-3-2-4-7-19;/h10-11H,2-9,18H2,1H3;1H
QLZLBYYNMGQIAR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3